missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-1-[4-(2-Butoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-1-[4-(2-Butoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-[4-(2-Butoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 2724726-61-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-1-[4-(2-Butoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H31 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Betaxolol Hydrochloride Imp. E (EP), Betaxolol Imp. E (EP), (2RS)-1-[4-(2-Butoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride, Betaxolol Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Betaxolol Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Betaxolol Impurity E as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO3.ClH/c1-4-5-11-21-12-10-16-6-8-18(9-7-16)22-14-17(20)13-19-15(2)3;/h6-9,15,17,19-20H,4-5,10-14H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCCOCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(2-butoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?