missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[(2RS)-1-[4-[(2-Ethoxyethoxy)methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
[(2RS)-1-[4-[(2-Ethoxyethoxy)methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((2RS)-1-(4-((2-Ethoxyethoxy)methyl)phenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| CAS | 1346601-75-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | ((2RS)-1-(4-((2-Ethoxyethoxy)methyl)phenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H29 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bisoprolol Fumarate Imp. N (EP), Bisoprolol Imp. N (EP), [(2RS)-1-[4-[(2-Ethoxyethoxy)methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19Cl/c1-9-6-11(13(3,4)5)7-10(2)12(9)8-14/h6-7H,8H2,1-5H7 |
| LEDER | CCOCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(2-ethoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?