Läs mer
(2RS)-1-[4-((2-Hydroxyethoxy)methyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol, Mikromol™
Produktkod. 30049914
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049914 25 mg
1 options
Produktkod. 30049914 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0460.230025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-1-[4-((2-Hydroxyethoxy)methyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-1-[4-((2-Hydroxyethoxy)methyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol
CAS 109791-18-6
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-1-[4-((2-Hydroxyethoxy)methyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-1-[4-((2-Hydroxyethoxy)methyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol
InChI formel InChI=1S/C15H25NO4/c1-12(2)16-9-14(18)11-20-15-5-3-13(4-6-15)10-19-8-7-17/h3-6,12,14,16-18H,7-11H2,1-2H3
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCO)cc1
IUPAC-namn 1-[4-(2-hydroxyethoxymethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 283.3633
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 283.1784 g/mol