Läs mer
(2RS)-1-[4-(2-hydroxyetyl)fenoxi]-3-[(1-metyletyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Produktkod. 30457640
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457640 4 x 25 mg
30051927 25 mg
30052507 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457640 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0027.1000254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-1-[4-(2-hydroxyetyl)fenoxi]-3-[(1-metyletyl)amino]propan-2-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
CAS 62572-94-5
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H23 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Betaxolol Hydrochloride Imp. B (EP), Betaxolol Imp. B (EP), Metoprolol Succinate Imp. H (EP), Metoprolol Tartrate Imp. H (EP), Metoprolol Imp. H (EP), (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Betaxolol Hydrochloride Impurity B, Metoprolol Succinate Impurity H, Metoprolol Tartrate Impurity H, Betaxolol Impurity B, Metoprolol Impurity H
InChI formel InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCO)cc1
IUPAC-namn 1-[4-(2-hydroxyetyl)fenoxi]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 253.34
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 253,1678 g/mol