Läs mer
(2RS)-1-[4-[[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-1-[4-[[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-[4-[[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| CAS | 1215342-36-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-1-[4-[[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H33 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bisoprolol Fumarate Imp. G (EP), Bisoprolol Imp. G (EP), (2RS)-1-[4-[[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol, 2-Propanol, 1-[4-[[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, Bisoprolol Related Compound D, Bisoprolol Fumarate Impurity G, Bisoprolol Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33NO5/c1-15(2)20-11-18(21)13-25-19-7-5-17(6-8-19)12-23-14-22-9-10-24-16(3)4/h5-8,15-16,18,20-21H,9-14H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCOCCOC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Visa mer |