missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 933468-54-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H21 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-1-(4-Ethenylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c1-4-12-5-7-14(8-6-12)17-10-13(16)9-15-11(2)3/h4-8,11,13,15-16H,1,9-10H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-ethenylphenoxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?