missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 464877-45-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H23 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Betaxolol Hydrochloride Imp. A (EP), Betaxolol Imp. A (EP), (2RS)-1-(4-Ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Hydrochloride, 2-Propanol, 1-(4-ethylphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), Betaxolol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Betaxolol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Betaxolol Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO2.ClH/c1-4-12-5-7-14(8-6-12)17-10-13(16)9-15-11(2)3;/h5-8,11,13,15-16H,4,9-10H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-ethylphenoxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?