Läs mer
(2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 82961-02-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H23 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tamoxifen Citrate Imp. F (EP), Tamoxifen Imp. F (EP), (2RS)-1-[4-[(EZ)-2-Methoxyethenyl]phenoxy]-3-[(1methylethyl)amino]propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-9,12,14,16-17H,10-11H2,1-3H3 |
| LEDER | COC=Cc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(2-methoxyethenyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Visa mer |