Läs mer
(2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-[benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H- carbazol-4-yloxy)propan-2-ol |
| CAS | 72955-94-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-1-[benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H- carbazol-4-yloxy)propan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C31 H32 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](phenylmethyl)amino]-2-propanol, N-Benzyl Carvedilol, Carvedilol Imp. C (EP), Carvedilol USP Related Compound C, Carvedilol USP RC C, (2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol, SKF-105569, Ph Eur Carvedilol Impurity C, USP Carvedilol Related Compound C, Carvedilol Related Compound C, Carvedilol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C31H32N2O4/c1-35-28-15-7-8-16-29(28)36-19-18-33(20-23-10-3-2-4-11-23)21-24(34)22-37-30-17-9-14-27-31(30)25-12-5-6-13-26(25)32-27/h2-17,24,32,34H,18-22H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)Cc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 1-[benzyl-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol |
| Visa mer |