missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™

Produktkod. 17920956
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17920956 50 mg
17924036 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17920956 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0235.07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
CAS 150194-52-8
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H10 Br F2 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Imp. H (EP), Fluconazole Impurity H
InChI formel InChI=1S/C11H10BrF2N3O/c12-4-11(18,5-17-7-15-6-16-17)9-2-1-8(13)3-10(9)14/h1-3,6-7,18H,4-5H2
LEDER OC(CBr)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-namn 1-bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 318.12
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 316.9975 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.