Läs mer
(2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol, Mikromol™
Produktkod. 30049673
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30049673 50 mg
1 options
Produktkod. 30049673 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0082.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
CAS 130115-66-1
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2RS)-1-Chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol, Pindolol Imp. F (EP), Pindolol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C11H12ClNO2/c12-6-8(14)7-15-11-3-1-2-10-9(11)4-5-13-10/h1-5,8,13-14H,6-7H2
LEDER OC(CCl)COc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC-namn 1-chloro-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 225.67
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 225.0557 g/mol