Läs mer
(2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]propan-2-ol, Mikromol™
Produktkod. 17901676
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17901676 100 mg
17900456 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17901676 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0027.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-metoxyetyl)fenoxi]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 109632-08-8
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H23 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Metoprolol Succinate Imp. A (EP), Metoprolol Tartrate Imp. A (EP), Metoprolol Imp. A (EP), Metoprolol USP Related Compound A, Metoprolol USP RC A, (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Related Compound A, Metoprolol Succinate Impurity A, Metoprolol Tartrate Impurity A, Metoprolol Impurity A, Metoprolol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
LEDER CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
IUPAC-namn 1-(etylamino)-3-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 253.34
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 253,1678 g/mol