Läs mer
[(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine, Mikromol™
Beskrivning
[(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine |
| CAS | 26116-12-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H16 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Amisulpride Imp. A (EP), Sulpiride Imp. A (EP), [(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine, Amisulpride Impurity A, Sulpiride Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3 |
| LEDER | CCN1CCCC1CN |
| IUPAC-namn | (1-ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine |
| Visa mer |