Läs mer
(2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Mikromol™
Description
(2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid |
| CAS | 25209-52-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H16 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclopentolate Imp. A (EP), (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity A, Cyclopentolate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phenylacetic acid |
| Show More |