Läs mer
(2RS)-(1-Hydroxycyklopentyl)(fenyl)ättiksyra, Mikromol™
Produktkod. 30052415
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052415 100 mg
30051719 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052415 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0580.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-(1-Hydroxycyklopentyl)(fenyl)ättiksyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
CAS 25209-52-3
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H16 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclopentolate Imp. A (EP), (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity A, Cyclopentolate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
LEDER OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
IUPAC-namn 2-(1-hydroxycyklopentyl)-2-fenyleddiksyra
Molekylvikt (g/mol) 220.26
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 220,1099 g/mol