Läs mer
(2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol |
| CAS | 1346604-00-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H27 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bisoprolol Fumarate Imp. Q (EP), Bisoprolol Imp. Q (EP), (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethoxy)methylphenoxy]propan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Impurity Q, Bisoprolol Impurity Q |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s5 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| Visa mer |