Läs mer
(2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol |
| CAS | 5790-46-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H21 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. R (EP), Bisoprolol Imp. R (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity R, Bisoprolol Impurity R |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO2/c1-10(2)14-8-12(15)9-16-13-6-4-11(3)5-7-13/h4-7,10,12,14-15H,8-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methylphenoxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Visa mer |