Läs mer
(2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoicAcid |
| CAS | 62391-99-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoicAcid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H16 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Valproic Acid Imp. C (EP), Valproic Acid USP Related Compound B, Valproic Acid USP RC B, (2RS)-2-(1-Methylethyl)pentanoicAcid, Valproic Acid Related Compound B, Valproic Acid Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| LEDER | CCCC(C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-propan-2-ylpentanoic acid |
| Visa mer |