missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2RS)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol, LoGiCal

Produktkod. 30458109
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458109 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458109 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0235.11
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol
CAS 89429-59-4
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 F2 N6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Fluconazole Imp. A (EP), (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol, Fluconazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-17-18-9-20)5-21-7-16-6-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(Cn1cnnc1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-(1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 306.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 306,1041 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.