missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol |
| CAS | 89429-59-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H12 F2 N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Fluconazole Imp. A (EP), (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol, Fluconazole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-17-18-9-20)5-21-7-16-6-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2 |
| LEDER | OC(Cn1cnnc1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| IUPAC-namn | 2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-(1,2,4-triazol-4-yl)propan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?