Läs mer
(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol, Mikromol™
Produktkod. 17953846
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17953846 25 mg
1 options
Produktkod. 17953846 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0235.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol
CAS 118689-07-9
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H11 F2 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol, Fluconazole Imp. F (EP), Fluconazole Impurity F
InChI formel InChI=1S/C11H11F2N3O2/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(18,5-17)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7,17-18H,4-5H2
LEDER OCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-namn 2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 255.22
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 255.0819 g/mol