missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-2-(2,6-Di-methylphenoxy)propan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(2,6-Di-methylphenoxy)propan-1-amine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(2,6-Di-methylphenoxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2724689-76-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(2,6-Di-methylphenoxy)propan-1-amine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H17 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Mexiletine Hydrochloride Imp. D (EP), Mexiletine Imp. D (EP), (2RS)-2-(2,6-Di-methylphenoxy)propan-1-amine Hydrochloride, Mexiletine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Mexiletine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Mexiletine Impurity D as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3;1H/b13-12+; |
| LEDER | Cl.CC(CN)Oc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | 2-(2,6-dimethylphenoxy)propan-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?