Läs mer
(2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 5143-99-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H17 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Dimetindene Maleate Imp. E (EP), Dimetindene Imp. E (EP), (2RS)-2-[2-(Dimethylamino)ethyl]indan-1-one Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. E (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity E as Hydrochloride, Dimetindene Impurity E as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO.ClH/c1-14(2)8-7-11-9-10-5-3-4-6-12(10)13(11)15;/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCC1Cc2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydroinden-1-one;hydrochloride |
| Visa mer |