Läs mer
(2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid, Mikromol™
Produktkod. 30050618
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30050618 50 mg
1 options
Produktkod. 30050618 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0727.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
CAS 61466-95-3
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H13 F O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid, Flurbiprofen Imp. C (EP), Flurbiprofen Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H13FO3/c1-15(19,14(17)18)11-7-8-12(13(16)9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,19H,1H3,(H,17,18)
LEDER CC(O)(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)-2-hydroxypropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 260.26
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 260.0849 g/mol