Läs mer
(2RS)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid |
| CAS | 67118-31-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H13 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Levetiracetam Imp. A (EP), 1-Pyrrolidineacetic acid, alpha-ethyl-2-oxo-, Levetiracetam Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-6(8(11)12)9-5-3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCC(N1CCCC1=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid |
| Visa mer |