Läs mer
(2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Mikromol™
Produktkod. 17942976
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17942976 100 mg
1 options
Produktkod. 17942976 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.13
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 66622-47-7
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H18 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. A (EP), Ibuprofen Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
LEDER CC(C)Cc1cccc(c1)C(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[3-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 206.28
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 206.1307 g/mol