missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile |
| CAS | 20850-49-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H17 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile, Verapamil Hydrochloride Imp. K (EP), Verapamil Imp. K (EP), Verapamil Hydrochloride Impurity K, Verapamil Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c1-9(2)11(8-14)10-5-6-12(15-3)13(7-10)16-4/h5-7,9,11H,1-4H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)C(C#N)C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?