missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride |
| CAS | 2732309-77-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H38 N2 O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Verapamil Hydrochloride Imp. O (EP), Verapamil Imp. O (EP), (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. O (EP) as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity O as Hydrochloride, Verapamil Impurity O as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cl.CCCC(CCCN(C)CCc1ccc(OC)c(OC)c1)(C#N)c2ccc(OC)c(OC)c2 |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-propylpentanenitrile;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?