Läs mer
(2RS)-2-(3,4-dimetoxifyrenyl)-5-(metylamino)-2-(1-metyletyl)pentannitrilhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17913276
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17913276 25 mg
1 options
Produktkod. 17913276 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0022.100025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-2-(3,4-Dimetoxyfenyl)-5-(metylamino)-2-(1-metyletyl)pentannitril Hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
CAS 67775-97-7
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H26 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP), Verapamil Imp. F (EP), Verapamil USP Related Compound A, Verapamil USP RC A, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Verapamil Related Compound A as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Verapamil Impurity F as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
LEDER Cl.N#CC(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)(CCCNC)C(C)C
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifyrenyl)-5-(metylamino)-2-propan-2-ylpentannitril; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 326.86
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 326,1761 g/mol