Läs mer
(2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide |
| CAS | 59512-16-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H15 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ketoprofen Imp. E (EP), (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide, Ketoprofen Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-11(16(17)19)13-8-5-9-14(10-13)15(18)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H2,17,19) |
| LEDER | CC(C(=O)N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(3-benzoylphenyl)propanamide |
| Visa mer |