missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile, Mikromol™

Produktkod. 17982066
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982066 25 mg
17980826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17982066 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0001.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile
CAS 42872-30-0
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H13 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ketoprofen Imp. F (EP), Ketoprofen USP Related Compound F, Ketoprofen USP RC F, (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile, Ketoprofen Related Compound F, Ketoprofen Impurity F
InChI formel InChI=1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
LEDER CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(3-benzoylphenyl)propanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 235.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 235.0997 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.