Läs mer
(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-bensodioxin-2-karboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-2-karboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 3663-80-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H8 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate Imp. A (EP), Doxazosin USP Related Compound D, Doxazosin USP RC D, (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Related Compound D, Doxazosin Mesilate Impurity A, Doxazosin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)C1COc2ccccc2O1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-3-karboxylsyra |
| Visa mer |