Läs mer
(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-bensodioxin-2-karboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 30462397
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462397 4 x 25 mg
30051477 25 mg
30051571 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462397 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0386.0400254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-bensodioxin-2-karboxylsyra, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
CAS 3663-80-7
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. A (EP), Doxazosin USP Related Compound D, Doxazosin USP RC D, (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Related Compound D, Doxazosin Mesilate Impurity A, Doxazosin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)C1COc2ccccc2O1
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 180,0423 g/mol