Läs mer
(2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-ol, Mikromol™
Produktkod. 30050988
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050988 100 mg
1 options
Produktkod. 30050988 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.19
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)-phenyl]propan-1-ol
CAS 36039-36-8
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)-phenyl]propan-1-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H20 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)-phenyl]propan-1-ol, Ibuprofen Imp. P (EP), Ibuprofen Impurity P
InChI formel InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)CO
IUPAC-namn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 192.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 192.1514 g/mol