Läs mer
(2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Produktkod. 15507041
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
15507041 100 mg
1 options
Produktkod. 15507041 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid
CAS 3585-49-7
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H18 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid, Ibuprofen Imp. B (EP), Ibuprofen Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
LEDER CCCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(4-butylphenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 206.28
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 206.1307 g/mol