missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate |
| CAS | 2995356-12-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H18 Cl N3 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Chlorphenamine Imp. D (EP), (2RS)-2-(4-Chloro-phenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. D (EP) as Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| LEDER | CN(C)CCC(C#N)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;2-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-pyridin-2-ylbutanenitrile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?