missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate, Mikromol™

Produktkod. 17993916
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993916 100 mg
17920716 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17993916 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0524.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine nitrate
CAS 2724510-72-7
Analyt- eller komponentnamn 2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine nitrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14 Cl3 N O . H N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Econazole Nitrate Imp. B (EP), Econazole USP Related Compound B, Econazole USP RC B, (2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate, Econazole Nitrate Imp. B (EP) as Nitrate, Econazole Related Compound B as Nitrate, Econazole Nitrate Impurity B as Nitrate, Econazole Impurity B as Nitrate
InChI formel InChI=1S/C15H14Cl3NO.HNO3/c16-11-3-1-10(2-4-11)9-20-15(8-19)13-6-5-12(17)7-14(13)18;2-1(3)4/h1-7,15H,8-9,19H2;(H,2,3,4)
LEDER NCC(OCc1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2Cl.O[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine;nitric acid
Molekylvikt (g/mol) 393.65
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 392.0097 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.