Läs mer
(2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 3585-52-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid, Ibuprofen Imp. N (EP), Ibuprofen Impurity N |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(4-ethylphenyl)propanoic acid |
| Visa mer |