missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 43153-07-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C10 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid, Ibuprofen Imp. K (EP), Ibuprofen Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-formylphenyl)propanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?