Läs mer
(2RS)-2,6-diklor-N-(2,6-dimetylfenyl)hexanamid, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2,6-diklor-N-(2,6-dimetylfenyl)hexanamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| CAS | 1037184-07-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H19 Cl2 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bupivacaine Hydrochloride Imp. D (EP), Bupivacaine Imp. D (EP), (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine Hydrochloride Impurity D, Bupivacaine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19Cl2NO/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)17-14(18)12(16)8-3-4-9-15/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)CCCCCl |
| IUPAC-namn | 2,6-diklor-N-(2,6-dimetylfenyl)hexanamid |
| Visa mer |