Läs mer
(2RS)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butanoic Acid (N-Acetyl-DL-methionine), Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butanoic Acid (N-Acetyl-DL-methionine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-DL-methionine |
| CAS | 1115-47-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Acetyl-DL-methionine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H13 N O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633, Methionine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| LEDER | CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid |
| Visa mer |