Läs mer
(2RS)-2-(Acetylamino)-4-(metylsulfanyl)butansyra (N-acetyl-DL-metionin), Mikromol™
Produktkod. 30463448
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463448 4 x 25 mg
30051683 25 mg
30051629 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30463448 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0358.0700254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-2-(Acetylamino)-4-(metylsulfanyl)butansyra (N-acetyl-DL-metionin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Analyt- eller komponentnamn N-Acetyl-DL-methionine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H13 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633, Methionine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-acetamido-4-metylsulfanylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 191.25
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 191,0616 g/mol