missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid (3-Methoxy-DL-tyrosine; (DL)-3-O-Methyldopa), Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid (3-Methoxy-DL-tyrosine; (DL)-3-O-Methyldopa)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-DL-tyrosine |
| CAS | 7636-26-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Methoxy-DL-tyrosine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Levodopa Imp. C (EP), Levodopa USP Related Compound B, Levodopa USP RC B, (DL)-3-O-Methyldopa, (2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic Acid, 3-Methoxy-DL-tyrosine, Levodopa Related Compound B, 3-methoxytyrosine, Levodopa Related Compound B, Levodopa Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | COc1cc(CC(N)C(=O)O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?