missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide Hydrochloride |
| CAS | 55819-71-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H9 N3 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Serine, hydrazide, monohydrochloride (9CI), DL-Serine, hydrazide, monohydrochloride, DL-Serine hydrazide hydrochloride, Benserazide Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Benserazide Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N3O2.ClH/c4-2(1-7)3(8)6-5;/h2,7H,1,4-5H2,(H,6,8);1H |
| LEDER | Cl.NNC(=O)C(N)CO |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-hydroxypropanehydrazide;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?