Läs mer
(2RS)-2-Amino-4-fenylbutansyra, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-amino-4-fenylbutansyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid |
| CAS | 1012-05-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lisinopril Dihydrate Imp. A (EP), Lisinopril Imp. A (EP), (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Lisinopril Dihydrate Impurity A, Lisinopril Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13) |
| LEDER | NC(CCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-fenylbutansyra |
| Visa mer |