Läs mer
(2RS)-2-Amino-4-fenylbutansyra, Mikromol™
Produktkod. 17989474
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17989474 25 mg
17989104 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17989474 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0598.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2RS)-2-amino-4-fenylbutansyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
CAS 1012-05-1
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lisinopril Dihydrate Imp. A (EP), Lisinopril Imp. A (EP), (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Lisinopril Dihydrate Impurity A, Lisinopril Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
LEDER NC(CCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-4-fenylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 179.22
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 179,0946 g/mol