Learn More
(2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Mikromol™
Product Code. 17989474
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
17989474 25 mg 25mg
17989104 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17989474 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0598.010025
 Restricted Item
Beräknad leverans: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
CAS 1012-05-1
Analyte or Component Names (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H13 N O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Lisinopril Dihydrate Imp. A (EP), Lisinopril Imp. A (EP), (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Lisinopril Dihydrate Impurity A, Lisinopril Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
SMILES NC(CCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-4-phenylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Quantity 25 mg
Formula Weight 179.0946 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.