missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2RS)-2-Benzyl-4-(dimethylamino)butanoic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-2-Benzyl-4-(dimethylamino)butanoic Acid Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Benzyl-4-(dimethylamino)butanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1823817-92-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-Benzyl-4-(dimethylamino)butanoic Acid Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H19 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dimetindene Maleate Imp. D (EP), Dimetindene Imp. D (EP), (2RS)-2-Benzyl-4-(dimethylamino)butanoic Acid Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. D (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity D as Hydrochloride, Dimetindene Impurity D as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCC(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-benzyl-4-(dimethylamino)butanoic acid;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?