missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Mikromol™

Produktkod. 30051656
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051656 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0500.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
CAS 32778-08-8
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C3 H Cl2 F5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Isoflurane Imp. C (EP), Isoflurane USP Related Compound A, Isoflurane USP RC A, (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Isoflurane Related Compound A, Isoflurane Impurity C
InChI formel InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-1(2(6,7)8)11-3(5,9)10/h1H
LEDER FC(F)(F)C(Cl)OC(F)(F)Cl
IUPAC-namn 2-chloro-2-[chloro(difluoro)methoxy]-1,1,1-trifluoroethane
Molekylvikt (g/mol) 218.94
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 217.9325 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.