Läs mer
(2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide, Mikromol™
Produktkod. 30050267
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30050267 50 mg
1 options
Produktkod. 30050267 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1030.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide
CAS 80544-75-8
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-2-Cyano-2-phenylbutanamide, Primidone Imp. D (EP), Primidone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O/c1-2-11(8-12,10(13)14)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14)
LEDER CCC(C#N)(C(=O)N)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-cyano-2-phenylbutanamide
Molekylvikt (g/mol) 188.23
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 188.095 g/mol